Tlačiť
Bromid kademnatý tetrahydrát 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 52.07 EUR
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Bromid kademnatý tetrahydrát 98%, pure
Bromid kademnatý tetrahydrát
Vzorec: Br₂Cd·4H₂O
Mw: 344.28
Teplota tavenia: 575 °C
Hustota: 5.214
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150204
Číslo CAS: 13464-92-1
OSN: 2570
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %