Tlačiť
Cadmium(II) bromide, anhydrous 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 70.5 EUR
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, anhydrous 98%, pure
Cadmium(II) bromide
Vzorec: Br₂Cd
Mw: 272.22
Teplota varu: 963 °C
Teplota tavenia: 566 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015996
Číslo CAS: 7789-42-6
OSN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01651
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %