Tlačiť
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth (III) sulphate, Bismuth (III) sulfate
453850250 453851000
ACRO453850250EA 76.91 EUR
ACRO453850250 ACRO453851000
Dibismuth trisulphate 99%, pure
Dibismuth trisulphate
Vzorec: Bi₂O₁₂S₃
Mw: 706.13 g/mol
Teplota tavenia: 405 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036140
Číslo CAS: 7787-68-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥98.5 %