Tlačiť
Chlorid-oxid vizmutitý 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 747.69 EUR
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Chlorid-oxid vizmutitý 97%, pure
Chlorid-oxid vizmutitý
Vzorec: BiClO
Mw: 260.43
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010895
Číslo CAS: 7787-59-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)