Tlačiť
Dusičnan barnatý, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 139.8 EUR
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Dusičnan barnatý, pure
Dusičnan barnatý
Vzorec: Ba(NO₃)₂
Mw: 261.34
Teplota tavenia: 592 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003442
Číslo CAS: 10022-31-8
OSN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %