Tlačiť
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
453760010 453760050
ACRO453760010EA 110.31 EUR
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₀ClNO
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00169064
Číslo CAS: 51333-90-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %