Tlačiť
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
453640010 453640050
ACRO453640010EA 227.44 EUR
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₄ClNO₂S₂
Mw: 197.66 g/mol
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864968
Číslo CAS: 953070-51-4
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %