Tlačiť
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 227.44 EUR
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 110 °C (25 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738971
Číslo CAS: 6628-83-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure