Tlačiť
Benzamidoxime 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453280010 453280050
453280010.EA 43.72 EUR
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Vzorec: C₇H₈N₂O
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031485
Číslo CAS: 613-92-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %