Tlačiť
2,4-Dibromopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453700010 453700050
ACRO453700010EA 77.42 EUR
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopyridine 97%
Vzorec: C₅H₃Br₂N
Teplota tavenia: 36…38,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01859720
Číslo CAS: 58530-53-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %