Tlačiť
Octan olovnatý bazický ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Horne′s compound, Lead(II) hydroxide acetate, Acetic acid lead (II) salt basic, Lead subacetate
453220010 453220050
ACRO453220010EA 86.24 EUR
ACRO453220010 ACRO453220050
Octan olovnatý bazický ACS
Octan olovnatý bazický
Vzorec: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Mw: 807.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011154
Číslo CAS: 51404-69-4
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1.5 % (105°C, 2 h)
Titration ≥33.0 % Basic lead (PbO)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)
Insoluble matter in water ≤1.0 %