Tlačiť
Stachyose hydrate, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 239.07 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, technická kvalita
Stachyose hydrate
Vzorec: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Teplota tavenia: 95…105 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149457
Číslo CAS: 54261-98-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %