Tlačiť
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
453060010 453060050 453060250
ACRO453060010EA 70.1 EUR
ACRO453060010 ACRO453060050 ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15 g/mol
Teplota tavenia: 170…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01194284
Číslo CAS: 567-61-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %