Tlačiť
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
452800010 452800050
ACRO452800010EA 301.24 EUR
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
Teplota tavenia: 164…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100483
Číslo CAS: 2161-86-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %