Tlačiť
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
452690010 452690050
ACRO452690010EA 144.4 EUR
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Vzorec: C₆F₃I₃
Teplota varu: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06248899
Číslo CAS: 84322-56-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %