Tlačiť
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050 452620500
ACRO452620050EA 267.15 EUR
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 151…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173812
Číslo CAS: 175277-11-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %