Tlačiť
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
452370010 452370050
ACRO452370010EA 182.91 EUR
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200782
Číslo CAS: 131747-60-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %