Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050
452280250
ACRO452280050EA
174.09
EUR
ACRO452280050
ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂O₂ Teplota tavenia: 140…147 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052083 Číslo CAS: 155377-19-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to yellow to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 145 °C |
HPLC | ≥96.0 % |