Tlačiť
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050 452280250
ACRO452280050EA 174.09 EUR
ACRO452280050 ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 140…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052083
Číslo CAS: 155377-19-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %