Tlačiť
Propargyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451840050 451840250
ACRO451840050EA 55.35 EUR
ACRO451840050 ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Vzorec: C₃H₃Cl
Teplota varu: 58…61 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 19 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000980
Číslo CAS: 624-65-7
OSN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %