Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride 75%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451800250 451801000 451805000
ACRO451800250EA 69.8 EUR
ACRO451800250 ACRO451801000 ACRO451805000
Tetrabutylammonium fluoride 75%
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Hustota: 0,953 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Viscous liquid
Water 20 to 30 %
Titration with HClO4 70 to 80 %