Tlačiť
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
451700250 451701000
ACRO451700250EA 386.68 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Vzorec: C₄H₅BN₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03002366
Číslo CAS: 109299-78-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %