Tlačiť
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
451680050 451680250
ACRO451680050EA 146.81 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238787
Číslo CAS: 26621-44-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %