5-Bromobenzimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Bromo-1H-benzimidazole
451670050
451670250
ACRO451670050EA
184.52
EUR
ACRO451670050
ACRO451670250
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Mw: 197.04 g/mol Teplota tavenia: 130…134 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00160001 Číslo CAS: 4887-88-1 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to orange to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 132 °C |
HPLC | ≥96.0 % |