Tlačiť
5-Bromobenzimidazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1H-benzimidazole
451670050 451670250
ACRO451670050EA 184.52 EUR
ACRO451670050 ACRO451670250
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Mw: 197.04 g/mol
Teplota tavenia: 130…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160001
Číslo CAS: 4887-88-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %