Tlačiť
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
451650050 451650250 451651000
ACRO451650050EA 46.53 EUR
ACRO451650050 ACRO451650250 ACRO451651000
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 97%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Teplota tavenia: 186…192 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065976
Číslo CAS: 1218-34-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Loss on drying ≤0.3 %
Specific optical rotation +23° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)