Tlačiť
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
452470010 452470050
ACRO452470010EA 369.03 EUR
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Vzorec: C₇H₁₂F₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847775
Číslo CAS: 178312-48-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %