Tlačiť
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium (S)-3-amino-3-carboxypropanoate hydrate, Sodium L-aspartate monohydrate, L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
451620250 451621000
ACRO451620250EA 32.29 EUR
ACRO451620250 ACRO451621000
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Vzorec: C₄H₆NNaO₄·H₂O
Mw: 173.11 g/mol (155.10 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152960
Číslo CAS: 323194-76-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 12 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2.4M HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %