Tlačiť
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
451540050 451540250
ACRO451540050EA 671.08 EUR
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Vzorec: C₇H₆N₂S
Teplota tavenia: 73…77,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115282
Číslo CAS: 1123-93-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %