Tlačiť
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010 451520050
ACRO451520010EA 267.15 EUR
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09879905
Číslo CAS: 864776-02-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %