Tlačiť
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
451430010 451430050
ACRO451430010EA 240.67 EUR
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16988825
Číslo CAS: 950670-18-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %