Tlačiť
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
451340010 451340050
ACRO451340010EA 137.99 EUR
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05149280
Číslo CAS: 23842-82-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %