Tlačiť
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
451180010 451180050
ACRO451180010EA 151.81 EUR
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂
Mw: 172.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861753
Číslo CAS: 193269-78-2
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %