Tlačiť
Hydroxid sodný, micropearls, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
451130050 451130250
ACRO451130050EA 73.41 EUR
ACRO451130050 ACRO451130250
Hydroxid sodný, micropearls, extra pure
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 318 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
OSN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)