Tlačiť
Síran sodný dekahydrát 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
451100010 451100050
ACRO451100010EA 62.98 EUR
ACRO451100010 ACRO451100050
Síran sodný dekahydrát 99+% for analysis
Síran sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂SO₄·10H₂O
Teplota varu: 1429 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 884 °C
Hustota: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149189
Číslo CAS: 7727-73-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm