Tlačiť
5-Aminopicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450980010 450980050
ACRO450980010EA 131.57 EUR
ACRO450980010 ACRO450980050
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 215…217 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684600
Číslo CAS: 24242-20-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %