Tlačiť
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
450940010 450940050
ACRO450940010EA 179.85 EUR
ACRO450940010 ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂OS
Mw: 176.19 g/mol
Teplota tavenia: 212…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00296905
Číslo CAS: 939-69-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %