Tlačiť
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450910050 450910250 450911000
ACRO450910050EA 70.9 EUR
ACRO450910050 ACRO450910250 ACRO450911000
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 97%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Mw: 426.08
Teplota tavenia: 140…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061398
Číslo CAS: 58109-40-3
OSN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %