Kanamycin sulphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
450810100
450810500
450811000
ACRO450810100EA
317.29
EUR
ACRO450810100
ACRO450810500
ACRO450811000
Kanamycin sulphate
Kanamycin sulphate
Vzorec:
C₁₈H₃₈N₄O₁₅S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070253 Číslo CAS: 25389-94-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥760 µg/mg (on dried basis) |
Loss on drying | ≤4.0 % |
Solubility | Clear colorless |
TLC | Complies |
Residue after ignition | ≤1.0 % |
pH | 6.5 to 8.5 (1 % in water) |