Tlačiť
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 76.61 EUR
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 159…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035927
Číslo CAS: 38487-86-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %