Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 4->6 N 2-propanol, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450720010 450720025
ACRO450720010EA 71.3 EUR
ACRO450720010 ACRO450720025
Kyselina chlorovodíková 4->6 N 2-propanol, technical
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Mw: 36.46
Hustota: 0.909 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N