Tlačiť
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate 90+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: DPIP, DCIP
450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 76.51 EUR
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate 90+%
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
Vzorec: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Mw: 308.1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150014
Číslo CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)