Tlačiť
Bromid amonný 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 70.6 EUR
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Bromid amonný 98%, extra pure
Bromid amonný
Vzorec: H₄BrN
Teplota varu: 235 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 452 °C (subl.)
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011419
Číslo CAS: 12124-97-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)