Tlačiť
Bromid vápenatý hydrát, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450630025 450632500
ACRO450630025EA 439.63 EUR
ACRO450630025 ACRO450632500
Bromid vápenatý hydrát, extra pure
Bromid vápenatý hydrát
Vzorec: Br₂Ca·H₂O
Mw: 217.9
Teplota tavenia: 730 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149608
Číslo CAS: 71626-99-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥82 % (CaBr2)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Acidity/alkalinity Passes test