Tlačiť
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
450570050 450571000
ACRO450570050EA 72.6 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Teplota varu: 156 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,063 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004014
Číslo CAS: 42882-31-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %