Tlačiť
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of isomers 99% (mixture of isomers)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
450240010 450242500
ACRO450240010EA 377.86 EUR
ACRO450240010 ACRO450242500
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mixture of isomers 99% (mixture of isomers)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₃₀N₂
Teplota varu: 93…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075535
Číslo CAS: 6864-37-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %