Tlačiť
Choline hydrogen tartrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450221000 450225000
ACRO450221000EA 75.01 EUR
ACRO450221000 ACRO450225000
Choline hydrogen tartrate 97%
Choline hydrogen tartrate
Vzorec: C₉H₁₉NO₇
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036332
Číslo CAS: 87-67-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %