Tlačiť
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
450180010 450182500
ACRO450180010EA 519.45 EUR
ACRO450180010 ACRO450182500
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent) 98%
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Vzorec: C₄H₈ClNS
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00039013
Číslo CAS: 4781-83-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 198 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %