Tlačiť
Oxid vanadičný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
450160010 450160250 450162500
ACRO450160010EA 354.19 EUR
ACRO450160010 ACRO450160250 ACRO450162500
Oxid vanadičný 99+%
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
Mw: 181.88
Teplota varu: 1750 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 690 °C
Hustota: 3.35 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011457
Číslo CAS: 1314-62-1
OSN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark yellow Powder
Assay ≥99.0 %
Particle size ≤1.2 mm
Chromium (Cr) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %