Tlačiť
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
450080010 450080050
ACRO450080010EA 73.41 EUR
ACRO450080010 ACRO450080050
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318123
Číslo CAS: 3964-54-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %