Tlačiť
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
449930010 449930050
ACRO449930010EA 184.26 EUR
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Mw: 189.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01536959
Číslo CAS: 118-13-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %